Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 jakke
Artikelnummer. 12683690 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12683690 Medium Pakke med 50
12633690 X-Large Pakke med 50
12663690 2X-stor Pakke med 50
12673690 Større Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12683690 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D13496063
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3294.77 DKK
    2834.77 DKK / Pakke med 50
    Spare 460.00 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. DuPont™ Tyvek™ 500 jakke med hætte er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Specielt designet til brug med Tyvek™ beklædning
  • Flash-spundet HDPE-konstruktion
  • Syede indvendige sømme
  • Lynlås foran
  • Elastisk ansigt og håndled
  • Hvid
  • PPE kategori I
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på begge sider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Størrelse Medium
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Certificeringer/compliance EN 1149-5
Sømtype Syet (intern)
Produkttype Kemikalie-resistent jakke med hætte
Til brug med (applikation) Farmaceutisk håndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, sprøjtemaling og generel oprydning, blandt mange andre
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.