Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 jakke
Artikelnummer. 12673690 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12673690 Større Pakke med 50
12633690 X-Large Pakke med 50
12663690 2X-stor Pakke med 50
12683690 Medium Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12673690 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13496057
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3294.77 DKK
    2834.77 DKK / Pakke med 50
    Spare 460.00 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. DuPont™ Tyvek™ 500 jakke med hætte er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Specielt designet til brug med Tyvek™ beklædning
  • Flash-spundet HDPE-konstruktion
  • Syede indvendige sømme
  • Lynlås foran
  • Elastisk ansigt og håndled
  • Hvid
  • PPE kategori I
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på begge sider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Større
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Certificeringer/compliance EN 1149-5
Sømtype Syet (intern)
Produkttype Kemikalie-resistent jakke med hætte
Til brug med (applikation) Farmaceutisk håndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, sprøjtemaling og generel oprydning, blandt mange andre