Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 jakke
Artikelnummer. 12633690 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
12633690 X-Large Pakke med 50
12663690 2X-stor Pakke med 50
12673690 Større Pakke med 50
12683690 Medium Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12633690 Proveedor DuPont™ N.º de proveedor D13396450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3294.77 DKK
    2834.77 DKK / Pakke med 50
    Spare 460.00 DKK
    13% Slukket
Ver todas las promociones
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. DuPont™ Tyvek™ 500 jakke med hætte er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Specielt designet til brug med Tyvek™ beklædning
  • Flash-spundet HDPE-konstruktion
  • Syede indvendige sømme
  • Lynlås foran
  • Elastisk ansigt og håndled
  • Hvid
  • PPE kategori I
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på begge sider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Størrelse X-Large
Materiale HDPE
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Certificeringer/compliance EN 1149-5
Sømtype Syet (intern)
Produkttype Kemikalie-resistent jakke med hætte
Til brug med (applikation) Farmaceutisk håndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/-sanering, generel vedligeholdelse/drift, sprøjtemaling og generel oprydning, blandt mange andre
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.