Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 600 Plus med sokker
Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 80
Beskrivelse
- Hættedragt med integrerede sokker og ekstra knælang støvleklap.
- Fås i hvid i størrelserne S til XXXL.
- Robust, men alligevel let (< 250 g pr. beklædningsgenstand).
- Selvklæbende hageklap for tæt forsegling af jakkesæt til masken.
- Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik.
- Elastiske tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | 3X-Large |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid, Blå |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik, Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Vis mere |
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.