Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 600 Plus med sokker
Artikelnummer. 11843520 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 80
Artikelnummer. 11843520
Brand: DuPont™ D13495765
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. Dupont™ Tyvek™ 600 Plus med sokker er gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
  • Hættedragt med integrerede sokker og ekstra knælang støvleklap.
  • Fås i hvid i størrelserne S til XXXL.
  • Robust, men alligevel let (< 250 g pr. beklædningsgenstand).
  • Selvklæbende hageklap for tæt forsegling af jakkesæt til masken.
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik.
  • Elastiske tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Medium
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik, Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper
Manchet stil Tommelfingerløkke
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås med selvklæbende klap og hageklap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 4-B, 5-B og 6-B
Krave type Selvklæbende hageklap
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 92 til 100 cm
Til brug med (applikation) Til vedligeholdelses- og demonteringsopgaver i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller i forsknings- og biosikkerhedslaboratorier, medicinske applikationer og når de udsættes for biologiske farer
Vægt (metrisk) <250 g
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.