Få mere at vide
Beschreibung
- Hættedragt med integrerede sokker og ekstra knælang støvleklap.
- Fås i hvid i størrelserne S til XXXL.
- Robust, men alligevel let (< 250 g pr. beklædningsgenstand).
- Selvklæbende hageklap for tæt forsegling af jakkesæt til masken.
- Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik.
- Elastiske tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | Større |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik, Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Mehr anzeigen |
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?