Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 600 Plus med sokker
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. Dupont™ Tyvek™ 600 Plus med sokker er gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
Brand:  DuPont™ D13398948
73.16 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24380" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11793063
  • 105.00 DKK / Hver
Safety Monthly Promotion
Brug rabatkode 24263 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 05-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Hættedragt med integrerede sokker og ekstra knælang støvleklap.
  • Fås i hvid i størrelserne S til XXXL.
  • Robust, men alligevel let (< 250 g pr. beklædningsgenstand).
  • Selvklæbende hageklap for tæt forsegling af jakkesæt til masken.
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik.
  • Elastiske tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Beskyttelsesdragter med hætte
HDPE
Engangsbrug
Elastik, Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper
Hætte
Lynlås med selvklæbende klap og hageklap
Kategori III, Type 4-B, 5-B og 6-B
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Til vedligeholdelses- og demonteringsopgaver i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller i forsknings- og biosikkerhedslaboratorier, medicinske applikationer og når de udsættes for biologiske farer
80/Pk.
Større
Hvid
Elastik
Tommelfingerløkke
Elastik
Sammenføjet, Tapet
Selvklæbende hageklap
100 til 108 cm
174 til 182 cm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
  • Multiple Manufacturers
    Discover exclusive monthly deals on essential safety products to enhance your lab's protection and compliance.
    Promo Code: 24263
    Expires2025-08-31
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DuPont™ Tyvek™ 600 Plus med sokker > Størrelse: Large
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.