Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 600 Plus med sokker
Artikelnummer. 11703073 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 80
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11703073 X-Large -
12322259 X-Large Pakke med 20
11843510 X-Large Pakke med 80
11833520 Lille Pakke med 80
11773063 Lille -
12392249 Lille Pakke med 20
11843520 Medium -
12302259 Medium -
11793063 Større -
12312259 Større Pakke med 20
11833510 Større Pakke med 80
11823520 2X-stor Pakke med 80
11713073 2X-stor -
12332259 2X-stor Pakke med 20
12342259 3X-Large Pakke med 20
12623700 3X-Large Pakke med 80
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Artikelnummer. 11703073 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13398935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.63 DKK
    80.79 DKK / Pakke med 1
    Spare 36.84 DKK
    31% Slukket
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. Dupont™ Tyvek™ 600 Plus med sokker er gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler og tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre.
  • Hættedragt med integrerede sokker og ekstra knælang støvleklap.
  • Fås i hvid i størrelserne S til XXXL.
  • Robust, men alligevel let (< 250 g pr. beklædningsgenstand).
  • Selvklæbende hageklap for tæt forsegling af jakkesæt til masken.
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik.
  • Elastiske tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse X-Large
Materiale HDPE
Farve Hvid, Blå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik, Vedhæftede sokker, Støvleoverflapper
Manchet stil Tommelfingerløkke
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås med selvklæbende klap og hageklap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 4-B, 5-B og 6-B
Krave type Selvklæbende hageklap
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm
Ærmestil Elastiske tommelfingerløkker
Til brug med (applikation) Til vedligeholdelses- og demonteringsopgaver i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller i forsknings- og biosikkerhedslaboratorier, medicinske applikationer og når de udsættes for biologiske farer
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.