Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Fitzmill Transfer Sleeves med Breather Panel Top
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkterBeskrivelse
- Designet med et indvendigt ærme og et åndbart ydre skørt for at sikre, at produktet flyttes præcist ind i beholderen, samtidig med at den støvning eller tilbageslag, der kan opstå, når du bruger plast tromleforinger som forbindelsen minimeres
- Sleeves er til engangsbrug, men robuste nok til at blive brugt som dedikerede ærmer til et bestemt produkt og genbruges mange gange før de kasseres
- Individuelt i polyposer og mærket for nem identifikation
- Enkel installation for én person: der kræves ingen værktøj med justerbare gummireb og cinch-lukning for en sikker pasform
- Kombination af materialer giver mulighed for optimal afgasning
- Minimerer affald ved at produkt unødigt spredes i hele anlægget
- Reducerer operatørens eksponering og rengøring af rummet
- Anti-Static Tyvek™ reducerer risikoen for gnistdannelse og eksplosion
- Eliminerer behovet for vask, rengøringsvalidering og reparationer, der er almindelige med stofærmer
- Stoffet modstår rivning og punkteringer
- Fremstillet og pakket i et ISO-6 renrumsmiljø
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat (COC) |
| Lukketype | Tøndelås |
| Farve | Hvid |
| Til brug med (applikation) | Overførsel af pulver |
| Til brug med (udstyr) | 30 gallon tromle |
| Materiale | Polypropylen, 1422A Tyvek |
| Dimensioner (L x B) | 30 x 40 in. |
| Længde (engelsk) | 30 tommer |
| Bredde (engelsk) | 40 tommer. |
| Produkttype | Overførselshylster |
| Vis mere |