Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Fitzmill Transfer Sleeves
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9016011 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Lukketype:
Afbinding
Tøndelås
Bredde (engelsk):
46 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 17778417
Brand: Keystone Cleanroom Products FITZTWBL30
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fitzmill Transfer Sleeves med Breather Panel Top hjælper med overførsel af pulvere brugt under produktionen.
  • Designet med et indvendigt ærme og et åndbart ydre skørt for at sikre, at produktet flyttes præcist ind i beholderen, samtidig med at den støvning eller tilbageslag, der kan opstå, når du bruger plast tromleforinger som forbindelsen minimeres
  • Sleeves er til engangsbrug, men robuste nok til at blive brugt som dedikerede ærmer til et bestemt produkt og genbruges mange gange før de kasseres
  • Individuelt i polyposer og mærket for nem identifikation
  • Enkel installation for én person: der kræves ingen værktøj med justerbare gummireb og cinch-lukning for en sikker pasform
  • Kombination af materialer giver mulighed for optimal afgasning
  • Minimerer affald ved at produkt unødigt spredes i hele anlægget
  • Reducerer operatørens eksponering og rengøring af rummet
  • Anti-Static Tyvek™ reducerer risikoen for gnistdannelse og eksplosion
  • Eliminerer behovet for vask, rengøringsvalidering og reparationer, der er almindelige med stofærmer
  • Stoffet modstår rivning og punkteringer
  • Fremstillet og pakket i et ISO-6 renrumsmiljø
Tekniske data
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat (COC)
Produkttype Overførselshylster
Lukketype Tøndelås
Farve Hvid
Til brug med (applikation) Overførsel af pulver
Til brug med (udstyr) 30 gallon tromle
Materiale 1422A Tyvek
Længde (engelsk) 30 tommer
Længde (metrisk) 76 cm
Bredde (metrisk) 102 cm