Få mere at vide
DuPont™ Tychem 6000 F ærmer
Artikelnummer. 11905864 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11905864 500 mm Pakke med 50
1 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 11905864 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13984645
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer. DuPont™ Tychem™ 6000 F ærmer kommer med syede og overtapede sømme for beskyttelse og styrke.
  • Antistatisk behandling
  • Brede elastikker ved manchet og overarm
  • Fremragende beskyttelse mod kemisk gennemtrængning af en lang række kemikalier, der hjælper med at beskytte personalet mod talrige giftige industrielle organiske kemikalier, højt koncentrerede uorganiske kemikalier (selv under tryk), partikler, biofarer og visse kemiske krigsførelsesmidler
  • Anvendes til en bred vifte af applikationer fra kemisk spildoprensning, nødberedskab til militære og petrokemiske applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Universel
Konstruktion Kraftig Tyvek substrat
Produkttype Kemikaliebestandigt ærme
Materiale Tyvek Underlag
Farve Grå
Sømtype Syet, overtapet
Manchet stil Elastik
Slutte Polymer barrierefilm
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, Kategori III, Type PB [3], EN 14126, EN 1149-5
Længde (metrisk) 500 mm
Vægt (metrisk) 5 kg