Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Snørelukning Autoklave Lille Taske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17747887 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
4 x 3 tommer.
4 x 4 tommer.
4 x 9 tommer.
5 x 5 tommer.
6 x 5 tommer.
6 x 6 tommer.
7 x 7 tommer.
8 x 5 tommer.
8 x 6 tommer.
9 x 5 tommer.
9 x 6 tommer.
9 x 7 tommer.
10 x 4 tommer.
10 x 5 tommer
10 x 6 tommer.
10 x 7 tommer.
11 x 5 tommer.
11 x 8 tommer.
15 x 6 tommer.
16 x 6 tommer.
18 x 4 tommer.
25 x 4 tommer.
26 x 4 tommer.
8 x 17 tommer.
20 x 14 tommer.
25 product options available for selection
Product selection table with 25 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B)
17747887 4 x 3 tommer.
17757887 4 x 4 tommer.
16375565 4 x 9 tommer.
17787887 10 x 4 tommer.
17707897 18 x 4 tommer.
17717897 25 x 4 tommer.
17727897 26 x 4 tommer.
17777897 5 x 5 tommer.
17787897 6 x 5 tommer.
17797897 8 x 5 tommer.
17707907 9 x 5 tommer.
17717907 10 x 5 tommer
17727907 11 x 5 tommer.
17757907 6 x 6 tommer.
17767907 8 x 6 tommer.
17787907 9 x 6 tommer.
17797907 10 x 6 tommer.
17727917 15 x 6 tommer.
17747917 16 x 6 tommer.
17787917 7 x 7 tommer.
17707927 9 x 7 tommer.
17727927 10 x 7 tommer.
17767927 11 x 8 tommer.
16385565 8 x 17 tommer.
17797997 20 x 14 tommer.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 25 options available.
25 options
Artikelnummer. 17747887 Leverandør Keystone Cleanroom Products Leverandørnr. BGT2A0403D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til dampsterilisering af store eller mærkelige dele til udskiftning af farmaceutisk udstyr. Tyvek™ Autoklavepose lukkes via den justerbare Tyvek™ lukkesystem med snoretræk. Kan åbnes aseptisk uden at skulle skære eller fjerne den partikelfrembringende autoklave-tape.
  • Designet til dampsterilisering
  • Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Snøre
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode Damp
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Dimensioner (L x B) 4 x 3 tommer.
Længde (engelsk) 4 tommer
Bredde (engelsk) 4 tommer
Produkttype Autoklave taske
Kapacitet (engelsk) 9 oz.
Kapacitet (metrisk) 266 mL
Længde (metrisk) 10 cm
Bredde (metrisk) 10 cm