Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Autoklavepose med snorelukning
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7203250 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
2 x 2 tommer.
3 x 1 tommer.
3 x 2 tommer.
3 x 2,5 tommer.
3 x 3 tommer.
4 x 1 tommer.
4 x 2 tommer.
5 x 1 tommer.
5 x 2 tommer.
5 x 3 tommer.
6 x 1 tommer.
6 x 2 tommer
6 x 3 tommer
7 x 1 tommer.
7 x 2 tommer.
8 x 1 tommer.
8 x 2 tommer.
8 x 3 tommer
9 x 2 tommer.
9 x 3 tommer.
10 x 2 tommer.
10 x 3 tommer.
11 x 1 tommer.
11 x 2 tommer.
12 x 2 tommer.
12 x 3 tommer.
13 x 2 tommer.
Kapacitet (engelsk):
3 oz.
4 oz.
5 oz.
6 oz.
7 oz.
7,5 oz.
8 oz.
9 oz.
10 oz.
11 oz.
14 oz.
15 oz.
16 oz.
18 oz.
20 oz.
22 oz.
24 oz.
26 oz.
27 oz.
30 oz.
36 oz.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 17767857
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A0103D10
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskyt dine påfyldningsnåle mod utilsigtet berøring, efter at de er fjernet fra den primære steriliseringsemballage. Disse påfyldningsnåleposer forbliver på plads via den justerbare Tyvek™ lukkesystem med snoretræk. Poserne kan fjernes aseptisk med pincet, efter at påfyldningsnålene er sat på plads, uden at skulle skære eller fjerne partikelfrembringende autoklavetape.
  • Designet til dampsterilisering
  • Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 3 oz.
Kapacitet (metrisk) 88 mL
Certificeringer/compliance COC
Lukketype Snøre
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Latex fri Ja
Steriliseringsmetode Damp
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Dimensioner (L x B) 3 x 1 tommer.
Længde (engelsk) 3 tommer
Længde (metrisk) 7.6 cm
Bredde (engelsk) 1 tomme
Bredde (metrisk) 2.5 cm
Produkttype Autoklave taske