Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Snørelukning Autoklave 2X Stor taske
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7203259 Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
28 x 50 tommer.
34 x 34 tommer.
36 x 20 tommer.
36 x 36 tommer.
36 x 42 tommer.
36 x 46 tommer.
38 x 38 tommer.
40 x 40 tommer.
44 x 42 tommer.
46 x 26 tommer.
48 x 24 tommer.
48 x 32 tommer.
48 x 36 tommer.
48 x 48 tommer.
48 x 60 tommer.
50 x 44 tommer.
50 x 48 tommer.
50 x 62 tommer.
60 x 40 tommer.
60 x 60 tommer.
64 x 36 tommer.
64 x 48 tommer.
70 x 18 tommer.
72 x 36 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) unitSize
17718067 70 x 18 tommer. -
17788097 48 x 24 tommer. -
17768107 46 x 26 tommer. -
17768127 48 x 32 tommer. -
17798127 34 x 34 tommer. -
17852041 36 x 20 tommer. -
17768137 36 x 36 tommer. Pakke med 250
17788137 36 x 42 tommer. -
17708147 36 x 46 tommer. -
17738147 48 x 36 tommer. Pakke med 125
17778147 64 x 36 tommer. -
17798147 72 x 36 tommer. Pakke med 125
17718157 38 x 38 tommer. -
17748157 40 x 40 tommer. -
17778157 60 x 40 tommer. -
17738167 44 x 42 tommer. -
17768167 50 x 44 tommer. -
17710378 48 x 48 tommer. Pakke med 125
17708177 50 x 48 tommer. -
17949519 48 x 60 tommer. -
17728177 64 x 48 tommer. -
17748177 28 x 50 tommer. Pakke med 125
17583326 60 x 60 tommer. -
17778177 50 x 62 tommer. -
24 options
Artikelnummer. 17718067
Brand: Keystone Cleanroom Products BGT2A1870D
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til dampsterilisering af store eller mærkelige dele til udskiftning af farmaceutisk udstyr. Tyvek™ Autoklavepose lukkes via den justerbare Tyvek™ lukkesystem med snoretræk. Poserne kan åbnes aseptisk uden at skulle skære eller fjerne den partikelfrembringende autoklavetape.
  • Designet til dampsterilisering
  • Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
  • Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
  • Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
  • Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
  • Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
  • Modstår rivning og punkteringer
  • Overlegen mikrobiel barriere
  • Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
  • Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
  • Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 1190 oz.
Certificeringer/compliance Overensstemmelsescertifikat
Lukketype Snøre
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Til brug med (applikation) Dampsterilisering
Til brug med (udstyr) Farmaceutisk udstyr
Materiale HDPE
Sterilitet Ikke steril
Steriliseringsmetode Damp
Temperaturområde (engelsk) <250 °F
Temperaturområde (metrisk) <125 °C
Dimensioner (L x B) 70 x 18 tommer.
Længde (engelsk) 70 tommer.
Længde (metrisk) 177.8 cm
Bredde (engelsk) 18 tommer
Bredde (metrisk) 45.7 cm
Produkttype Autoklave taske