Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Snørelukning Autoklave 2X Stor taske
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkter
Dimensioner (L x B):
28 x 50 tommer.
34 x 34 tommer.
36 x 20 tommer.
36 x 36 tommer.
36 x 42 tommer.
36 x 46 tommer.
38 x 38 tommer.
40 x 40 tommer.
44 x 42 tommer.
46 x 26 tommer.
48 x 24 tommer.
48 x 32 tommer.
48 x 36 tommer.
48 x 48 tommer.
48 x 60 tommer.
50 x 44 tommer.
50 x 48 tommer.
50 x 62 tommer.
60 x 40 tommer.
60 x 60 tommer.
64 x 36 tommer.
64 x 48 tommer.
70 x 18 tommer.
72 x 36 tommer.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 125
Pakke med 250
Beskrivelse
- Designet til dampsterilisering
- Tyvek™ på begge sider for maksimal åndbarhed under sterilisering
- Eliminerer behovet for at skære materiale og brugen af autoklavebånd
- Hurtig og ensartet til udstyrsforberedelsesområde
- Skaber sekundært niveau af beskyttelse under aseptisk præsentation af udstyr
- Forseglede sømme eliminerer sytråde og reducerer partikler i høj grad
- Modstår rivning og punkteringer
- Overlegen mikrobiel barriere
- Fnugfri kategori 1 (Helmke tromme)
- Fremstillet og pakket i en ISO 6 renrumsmiljø
- Overensstemmelsesattester sendes med forsendelse
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Kapacitet (engelsk) | 3008 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 89 L |
| Certificeringer/compliance | Overensstemmelsescertifikat |
| Lukketype | Snøre |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Til brug med (applikation) | Dampsterilisering |
| Til brug med (udstyr) | Farmaceutisk udstyr |
| Materiale | HDPE |
| Vis mere |