Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 600 Plus hvid hættedragt
Artikelnummer. 12372239 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12372239 Medium Pakke med 25
11703083 Medium Pakke med 100
12392239 X-Large Pakke med 25
11723083 X-Large Pakke med 100
11743083 3X-Large Pakke med 100
12312249 3X-Large Pakke med 25
11793073 Lille Pakke med 100
12362239 Lille Pakke med 25
12382239 Større Pakke med 25
11713083 Større Pakke med 100
12302249 2X-stor Pakke med 25
11733083 2X-stor Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 12372239 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13395307
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2321.43 DKK
    1809.24 DKK / Pakke med 25
    Spare 512.19 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ Hætteoveralls med tapede søm er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet.
  • Selvklæbende hagerem til tæt forsegling af jakkesæt til ansigtsmaske
  • Syede og overtapede sømme for beskyttelse og styrke
  • Tyvek lynlås og lynlåsklap for øget beskyttelse
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet elastik i taljen
  • Elastiske tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
  • Ansøgninger omfatter vedligeholdelses- og demonteringsopgaver i atomindustrien, farmaceutisk fremstilling eller forskning, biosikkerhedslaboratorier samt medicinske applikationer og når de udsættes for biologiske farer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Medium
Materiale HDPE
Farve Hvid
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Tommelfingerløkke
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås med selvklæbende klap og hageklap
Sømtype Sammenføjet, Tapet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 4-B, 5-B og 6-B
Modstand Kemikalier, Væske
Certificeringer/compliance Kategori III, Type 4-B, 5-B og 6-B, EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering), (EN 1149-5)
Til brug med (applikation) Vedligeholdelses- og demonteringsjob i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller i forsknings- og biosikkerhedslaboratorier