Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 600 Plus hvid hættedragt
Giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ Hætteoveralls med tapede søm er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet.
Brand: DuPont™ D13495752
1668.57 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24380" to get your promotional price.
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Selvklæbende hagerem til tæt forsegling af jakkesæt til ansigtsmaske
- Syede og overtapede sømme for beskyttelse og styrke
- Tyvek lynlås og lynlåsklap for øget beskyttelse
- Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet elastik i taljen
- Elastiske tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op
- Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
- Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
- Anvendelser omfatter vedligeholdelses- og demonteringsopgaver i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller forskning, biosikkerhedslaboratorier samt i medicinske applikationer og når de udsættes for biologiske farer
Tekniske data
Beskyttelsesdragter med hætte | |
HDPE | |
Elastik | |
Tommelfingerløkke | |
Elastik | |
Sammenføjet, Tapet | |
Kemikalier, Væske | |
124 til 132 cm | |
<250 g |
3X-Large | |
Hvid | |
Elastik | |
Hætte | |
Lynlås med selvklæbende klap og hageklap | |
Kategori III, Type 4-B, 5-B og 6-B | |
Kategori III, Type 4-B, 5-B og 6-B, EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering), (EN 1149-5) | |
Vedligeholdelses- og demonteringsjob i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller i forsknings- og biosikkerhedslaboratorier |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DuPont™ Tyvek 600 Plus hvid hættedragt > Størrelse: 3X-Large
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion