Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 600 Plus hvid hættedragt
Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Unit Size:
Pakke med 100
Pakke med 25
Description
- Selvklæbende hagerem til tæt forsegling af jakkesæt til ansigtsmaske
- Syede og overtapede sømme for beskyttelse og styrke
- Tyvek lynlås og lynlåsklap for øget beskyttelse
- Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet elastik i taljen
- Elastiske tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op
- Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
- Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
- Anvendelser omfatter vedligeholdelses- og demonteringsopgaver i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller forskning, biosikkerhedslaboratorier samt i medicinske applikationer og når de udsættes for biologiske farer
Specifications
Specifications
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | 3X-Large |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Hvid |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Lukketype | Lynlås med selvklæbende klap og hageklap |
| Show More |