Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 600 Plus hvid hættedragt
Giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ Hætteoveralls med tapede søm er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet.
Brand:  DuPont™ D13395299
6310.69 DKK valid until 2025-09-30
Use promo code "24380" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11713083
  • 7775.00 DKK / Pakke med 100
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 16-09-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Selvklæbende hagerem til tæt forsegling af jakkesæt til ansigtsmaske
  • Syede og overtapede sømme for beskyttelse og styrke
  • Tyvek lynlås og lynlåsklap for øget beskyttelse
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet elastik i taljen
  • Elastiske tommelfingerløkker forhindrer ærmerne i at køre op
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet
  • Ansøgninger omfatter vedligeholdelses- og demonteringsopgaver i atomindustrien, farmaceutisk fremstilling eller forskning, biosikkerhedslaboratorier samt medicinske applikationer og når de udsættes for biologiske farer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Beskyttelsesdragter med hætte
HDPE
Elastik (limet ind)
Tommelfingerløkke
Elastik
Sammenføjet, Tapet
Kemikalier, Væske
100 til 108 cm
174 til 182 cm
Større
Hvid
Elastik
Hætte
Lynlås med selvklæbende klap og hageklap
Kategori III, Type 4-B, 5-B og 6-B
Kategori III, Type 4-B, 5-B og 6-B, EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering), (EN 1149-5)
Vedligeholdelses- og demonteringsjob i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller i forsknings- og biosikkerhedslaboratorier
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Product Information
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DuPont™ Tyvek 600 Plus hvid hættedragt > Størrelse: Large