Få mere at vide
Keystone Cleanroom Products Tyvek™ Skåldæksel med tape og dampindikator prik
Shop alle Keystone Cleanroom Products produkterBeskrivelse
- Fremstillet og pakket i et kontrolleret renrumsmiljø
- Reducerer lønomkostningerne
- Forenkler overensstemmelsen med indpakning af SOP'er
- Dampsteriliseringsindikator autoklavérbar ved 121 °C til 125 °C
- Rive- og punkteringsresistent
- Hydrofobisk
- Fri for fnug
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Elastik |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Tyvek |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Længde (engelsk) | 24 tommer |
| Bredde (engelsk) | 24 tommer |
| Produkttype | Dække |
| Længde (metrisk) | 60.96 cm |
| Vis mere |