Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ APX™ 400 TA198S
Artikelnummer. 31903161 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-Large
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
31903161 Medium
31903165 Lille
31903159 Større
31903163 X-Large
31903157 2X-Large
31903160 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 31903161 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15582417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2103.79 DKK
    1606.05 DKK / Pakke med 25
    Spare 497.74 DKK
    23% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Robust, men let beskyttelse, der giver en barriere mod fine partikler og lavintensive sprays i en ekstremt åndbar hvid hætteoverdel lavet af det innovative nye Tyvek™ APX-stof™ .
Har syede ydre sømme, en respirator-fit hætte, tommelfingerløkker, et ergonomisk design, elastiske håndled, ankler, ansigt og talje (limet fast) samt en Tyvek™ lynlås med en pin-lock glidelås og en stormklap. Velegnet til en række anvendelser, herunder farmaceutisk håndtering, kemisk forarbejdning, generel vedligeholdelse og spraymaling.
  • Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425.
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, kategori III, type 5-B (EN ISO 13982-1) og 6-B (EN 13034).
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på begge sider.
  • Barriere mod infektionsstoffer (EN 14126).
  • Beskyttelse mod radioaktiv forurening (EN 1073-2).
  • Tyvek™ Tommelfingerløkker for bedre pasform af ærmet.
  • Tyvek™ Lynlås og lynlåsklappe for øget beskyttelse.
  • Ekstremt åndbar over hele vejen.
  • 360° graders beskyttelse og holdbarhed af Tyvek™ stoffet.
  • Kasser med 25 stykker hver uden værdipakker, hvilket bidrager til mindre plastikaffald; individuelle poser baseret på genbrugsmateriale fra forbrugeren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Medium
Køn Unisex
Materiale HDPE
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Lukketype Lynlås med stormflap
Sterilitet Ikke-steril
Modstand Kemikalier, Væske, Partikel, Antistatisk elektricitet, Støv
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen