Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 800 J
Artikelnummer. 15874993 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
15874993 Større Pakke med 25
15854993 Lille Pakke med 25
15864993 Medium Pakke med 25
15884993 X-Large Pakke med 25
15894993 2X-stor Pakke med 25
15805003 3X-Large Pakke med 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15874993 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15441676
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3044.93 DKK
    2541.85 DKK / Pakke med 25
    Spare 503.08 DKK
    16% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Tyvek™ 800 J overtræksdragter drager fordel af brugen af en specifik 'uigennemtrængelig teknologi' for at opnå en effektiv barriere mod mange lavkoncentrerede vandbaserede uorganiske kemikalier (selv under tryk) og små farlige partikler samt olieafvisning.
  • Tyvek™ 800J beklædningsgenstande kombinerer modstand mod lavkoncentration, vandbaserede, uorganiske kemikalier (selv under tryk) med styrken og holdbarheden af Tyvek™ takket være en innovativ stofteknologi og forbedret tøjdesign. Udviklet til vores højeste standarder, Tyvek™ 800J overtræksdragter er bløde, komfortable og lette uden at gå på kompromis med deres holdbarhed. De fås nu med forsynede og overtapede sømme, der giver ydeevnen af Type 3/4/5/6 beklædningsgenstande, som er blevet testet til standarder mod væsker under tryk, tunge flydende aerosoler og luftbårne faste partikler. Overtræksdragten giver en effektiv barriere mod mange vandbaserede uorganiske kemikalier i lav koncentration og partikler (ned til 1,0 mikron i størrelse), samt olieafvisning. Tyvek™ 800J overtræksdragter er velegnede til anvendelser som industriel rengøring, kemisk emballering og omfordeling, affaldsbehandling og bortskaffelse samt miljøsanering. Tyvek™ 800J Type 3/4/5/6 overtræksdragter tilbyder følgende sikkerheds- og komfortfordele:
    • Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
    • Beskyttelse mod smitsomme stoffer (EN 14126) inklusive modstand mod penetration af blod og kropsvæsker ved hjælp af syntetisk blod (ISO 16603) og modstand mod penetration af blodbårne patogener ved hjælp af Phi-X174 bakteriofag (ISO 16604)
    • EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv forurening)
    • Stof og sømme tilbyder kemisk gennemtrængningsbarriere for lavkoncentration af vandbaserede uorganiske kemikalier
    • Forsynede og overtapede sømme for beskyttelse og styrke
    • Selvklæbende hageklap for tæt forsegling af jakkesæt til masken
    • Elastisk ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik
    • Elastiske tommelfingerløkker holder ærmerne på plads
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Større
Køn Unisex
Materiale Tyvek
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik (limet ind)
Ankel stil Elastik
Manchet stil Tommelfingerløkke, Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås foran med klap
Sømtype Sammenføjet, Optaget
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering)
Modstand Kemikalier, Væske, Partikel, Antistatisk, Vand
Krave type Hætte
Certificeringer/compliance Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425 Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv forurening) Antistatisk behandling (EN 5) -på indvendigt
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Bryst 39-43 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 100 til 108 cm
Tykkelse 160μ m
Til brug med (applikation) Industriel rengøring, arbejde på petrokemiske anlæg, i kloak og vedligeholdelsesdrift.
Højde (metrisk) 174 til 182 cm
Vægt (engelsk) 59 g/m2
Mængde 25/Cs.