Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 800 J
Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Tyvek™ 800J beklædningsgenstande kombinerer modstand mod lavkoncentration, vandbaserede, uorganiske kemikalier (selv under tryk) med styrken og holdbarheden af Tyvek™ takket være en innovativ stofteknologi og forbedret tøjdesign. Udviklet til vores højeste standarder, Tyvek™ 800J overtræksdragter er bløde, komfortable og lette uden at gå på kompromis med deres holdbarhed. De fås nu med forsynede og overtapede sømme, der giver ydeevnen af Type 3/4/5/6 beklædningsgenstande, som er blevet testet til standarder mod væsker under tryk, tunge flydende aerosoler og luftbårne faste partikler. Overtræksdragten giver en effektiv barriere mod mange vandbaserede uorganiske kemikalier i lav koncentration og partikler (ned til 1,0 mikron i størrelse), samt olieafvisning. Tyvek™ 800J overtræksdragter er velegnede til anvendelser som industriel rengøring, kemisk emballering og omfordeling, affaldsbehandling og bortskaffelse samt miljøsanering. Tyvek™ 800J Type 3/4/5/6 overtræksdragter tilbyder følgende sikkerheds- og komfortfordele:
- Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 3-B, 4-B, 5-B og 6-B
- Beskyttelse mod smitsomme stoffer (EN 14126) inklusive modstand mod penetration af blod og kropsvæsker ved hjælp af syntetisk blod (ISO 16603) og modstand mod penetration af blodbårne patogener ved hjælp af Phi-X174 bakteriofag (ISO 16604)
- EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv forurening)
- Stof og sømme tilbyder kemisk gennemtrængningsbarriere for lavkoncentration af vandbaserede uorganiske kemikalier
- Forsynede og overtapede sømme for beskyttelse og styrke
- Selvklæbende hageklap for tæt forsegling af jakkesæt til masken
- Elastisk ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik
- Elastiske tommelfingerløkker holder ærmerne på plads
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Tyvek |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik (limet ind) |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Tommelfingerløkke, Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Vis mere |