Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 600 hættedragt, Plus Size
Artikelnummer. 17494943 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
4X-stor
5X-stor
6X-stor
7X-stor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17494943 5X-stor
17484943 4X-stor
17404953 6X-stor
17414953 7X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 17494943 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D14981437
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9748.97 DKK
    7904.68 DKK / Pakke med 100
    Spare 1844.29 DKK
    18% Slukket
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Overalls med hætte, der er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, som giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Tommelfingerløkker
  • Syede og overtapede sømme for beskyttelse og styrke
  • Tyvek™ lynlås og lynlåsklap for øget beskyttelse
  • Elastik i ansigt, håndled og ankel for god pasform og reduktion af forurening/fnug
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 5X-stor
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet, Optaget
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5