Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Coverall med hætte
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7228549 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
3X-Large
Farve:
Blå
Grøn
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Farve
13426646 Lille Grøn
13466646 3X-Large Grøn
15198804 Lille Blå
15148814 3X-Large Blå
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 13426646 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D14936647
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Coverall med 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du drejer.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre ned til 1 mikron i størrelse.
  • Ergonomisk-beskyttende design.
  • Syede udvendige sømme.
  • Elastik i ansigt, håndled og ankler samt indlimet taljeelastik.
  • Stor, let gribende lynlåstrækker.
  • Robust, men alligevel let (<180 g pr. beklædningsgenstand).
  • Rigelig skridtområde for bevægelsesfrihed.
  • Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Materiale HDPE
Farve Grøn
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hætte type 3 paneler
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Modstand Afslidning
Certificeringer/overholdelse (Europa) (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Til brug med (applikation) Farmaceutisk håndtering, kemisk behandling, olie- og gasindustrien, generel vedligeholdelse og drift, sprøjtemaling til biler og mange andre.