Beskrivelse
- Coverall med 3-delt hætte for optimal pasform til hoved og ansigt, når du drejer.
- Ergonomisk-beskyttende design.
- Syede udvendige sømme.
- Elastiske håndled, ankler og ansigt.
- Elastik i taljen (limet ind).
- Stor, let gribende lynlåstrækker.
- Robust, men alligevel let (<180 g pr. beklædningsgenstand).
- Rigelig skridtområde for bevægelsesfrihed.
- Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | Lille |
| Materiale | HDPE |
| Farve | Blå |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Lukketype | Lynlås med stormklap |
| Sømtype | Sammenføjet |
| Modstand | Afslidning |
| Show More |