Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert (Økopakke)
Artikelnummer. 17563266 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
17563266 3X-Large
17513266 Lille
17301609 Lille
17523266 Medium
17311609 Medium
17533266 Større
17321609 Større
17543266 X-Large
17331609 X-Large
17553266 2X-stor
17341609 2X-stor
17351609 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Artikelnummer. 17563266 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15359284
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2144.46 DKK
    1502.53 DKK / Pakke med 25
    Spare 641.93 DKK
    29% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hættedragt med elastisk talje og ergonomisk og beskyttende design.
Hættedragt er robust, men alligevel let med en vægt på mindre end 180 gram pr. beklædningsgenstand. Dens 3-delte hætte giver en optimal pasform til hovedet og ansigtet, når du drejer. Tyvek™ tøjet er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Tyvek™ er gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler. Den tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lavt fnug og antistatisk behandlet.
Ansøgninger til Tyvek™ 500 Xpert beklædningsgenstande omfatter dem, der findes inden for farmaceutisk håndtering, kemisk behandling, olie- og gasindustrien, generel vedligeholdelse og drift, automatisk sprøjtemaling og mere.
  • Ingen silikone tilsat
  • Elastisk ansigt, håndled og ankler
  • Pålimet taljeelastik
  • Stort skridtområde for fri bevægelighed
  • Stort lynlås, der er let at gribe
  • Tyvek™ auto-lock lynlås og lynlås klap for øget beskyttelse
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning Kategori III, Type 5-B og 6-B
  • Beskyttelse mod radioaktiv forurening
  • Antistatisk behandling på begge sider
  • Syede udvendige sømme
  • Meget lav indadgående lækage på grund af optimeret design
Med Eco Pack er der 25 beklædningsgenstande i en værdipakke sammen med en IFU, i stedet for en individuel emballage sammen med en IFU for hver beklædningsgenstand. Produktet og dets ydeevne forbliver nøjagtigt det samme, men ændringerne i emballagen reducerer brugen af papir og plastik og er dermed med til at beskytte planeten bedre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III
Modstand Kemikalier
Certificeringer/overholdelse (Europa) Forordning (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Latex fri Nej
Vægt (engelsk) <6,3 oz.
Vægt (metrisk) <180 g