Få mere at vide
Descripción
Hættedragt er robust, men alligevel let med en vægt på mindre end 180 gram pr. beklædningsgenstand. Dens 3-delte hætte giver en optimal pasform til hovedet og ansigtet, når du drejer. Tyvek™ tøjet er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Tyvek™ er gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler. Den tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lavt fnug og antistatisk behandlet.
Ansøgninger til Tyvek™ 500 Xpert beklædningsgenstande omfatter dem, der findes inden for farmaceutisk håndtering, kemisk behandling, olie- og gasindustrien, generel vedligeholdelse og drift, automatisk sprøjtemaling og mere.
- Ingen silikone tilsat
- Elastisk ansigt, håndled og ankler
- Pålimet taljeelastik
- Stort skridtområde for fri bevægelighed
- Stort lynlås, der er let at gribe
- Tyvek™ auto-lock lynlås og lynlås klap for øget beskyttelse
- Kemisk beskyttelsesbeklædning Kategori III, Type 5-B og 6-B
- Beskyttelse mod radioaktiv forurening
- Antistatisk behandling på begge sider
- Syede udvendige sømme
- Meget lav indadgående lækage på grund af optimeret design
Med Eco Pack er der 25 beklædningsgenstande i en værdipakke sammen med en IFU, i stedet for en individuel emballage sammen med en IFU for hver beklædningsgenstand. Produktet og dets ydeevne forbliver nøjagtigt det samme, men ændringerne i emballagen reducerer brugen af papir og plastik og er dermed med til at beskytte planeten bedre.
Especificaciones
Especificaciones
| Størrelse | 2X-stor |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Hvid |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Sømtype | Sammenføjet |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Beskyttelsesklasse | Kategori III |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.