Beskrivelse
Hættedragt er robust, men alligevel let med en vægt på mindre end 180 gram pr. beklædningsgenstand. Dens 3-delte hætte giver en optimal pasform til hovedet og ansigtet, når du drejer. Tyvek™ tøjet er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Tyvek™ er gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler. Den tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lavt fnug og antistatisk behandlet.
Ansøgninger til Tyvek™ 500 Xpert beklædningsgenstande omfatter dem, der findes inden for farmaceutisk håndtering, kemisk behandling, olie- og gasindustrien, generel vedligeholdelse og drift, automatisk sprøjtemaling og mere.
- Ingen silikone tilsat
- Elastisk ansigt, håndled og ankler
- Pålimet taljeelastik
- Stort skridtområde for fri bevægelighed
- Stort lynlås, der er let at gribe
- Tyvek™ auto-lock lynlås og lynlås klap for øget beskyttelse
- Kemisk beskyttelsesbeklædning Kategori III, Type 5-B og 6-B
- Beskyttelse mod radioaktiv forurening
- Antistatisk behandling på begge sider
- Syede udvendige sømme
- Meget lav indadgående lækage på grund af optimeret design
Med Eco Pack er der 25 beklædningsgenstande i en værdipakke sammen med en IFU, i stedet for en individuel emballage sammen med en IFU for hver beklædningsgenstand. Produktet og dets ydeevne forbliver nøjagtigt det samme, men ændringerne i emballagen reducerer brugen af papir og plastik og er dermed med til at beskytte planeten bedre.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Hvid |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Sømtype | Sammenføjet |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Beskyttelsesklasse | Kategori III |
| Vis mere |