Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert (Økopakke)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17331609 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 17331609
Brand: DuPont™ D15359261
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hættedragt med elastisk talje og ergonomisk og beskyttende design.
Hættedragt er robust, men alligevel let med en vægt på mindre end 180 gram pr. beklædningsgenstand. Dens 3-delte hætte giver en optimal pasform til hovedet og ansigtet, når du drejer. Tyvek™ tøjet er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Tyvek™ er gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler. Den tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse), er ultra-lavt fnug og antistatisk behandlet.
Ansøgninger til Tyvek™ 500 Xpert beklædningsgenstande omfatter dem, der findes inden for farmaceutisk håndtering, kemisk behandling, olie- og gasindustrien, generel vedligeholdelse og drift, automatisk sprøjtemaling og mere.
  • Ingen silikone tilsat
  • Elastisk ansigt, håndled og ankler
  • Pålimet taljeelastik
  • Stort skridtområde for fri bevægelighed
  • Stort lynlås, der er let at gribe
  • Tyvek™ auto-lock lynlås og lynlås klap for øget beskyttelse
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning Kategori III, Type 5-B og 6-B
  • Beskyttelse mod radioaktiv forurening
  • Antistatisk behandling på begge sider
  • Syede udvendige sømme
  • Meget lav indadgående lækage på grund af optimeret design
Med Eco Pack er der 25 beklædningsgenstande i en værdipakke sammen med en IFU, i stedet for en individuel emballage sammen med en IFU for hver beklædningsgenstand. Produktet og dets ydeevne forbliver nøjagtigt det samme, men ændringerne i emballagen reducerer brugen af papir og plastik og er dermed med til at beskytte planeten bedre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III
Modstand Kemikalier
Certificeringer/overholdelse (Europa) Forordning (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Latex fri Nej
Vægt (engelsk) <6,3 oz.
Vægt (metrisk) <180 g