Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 skoovertræk med antislip
Artikelnummer. p-200003642 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
36 til 42
42 til 46
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 11793113
Brand: DuPont™ D13398565
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tyvek™ 500 skobetræk med antislip er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer.
  • Skridhæmmende sål.
  • Syede indvendige sømme.
  • Med elastisk ankel.
  • Hvid.
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på begge sider (gælder ikke skridsikker sål).
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse).
  • Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
  • Ansøgninger omfatter:
    • Farmaceutisk håndtering
    • Kemisk beskyttelse
    • Bly- og asbestbekæmpelse/sanering
    • Generel vedligeholdelse/drift
    • Spraymaling
    • Generel oprydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 36 til 42
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Sål Type Anti-skrid
Sømtype Sammenføjet
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN1149-5
Produkttype Skobetræk