Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 skoovertræk med antislip
Artikelnummer. 11793113 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
36 til 42
42 til 46
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
11793113 36 til 42 Pakke med 200
11773113 42 til 46 Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11793113 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13398565
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1790.52 DKK
    1553.63 DKK / Pakke med 200
    Spare 236.89 DKK
    13% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Tyvek™ 500 skobetræk med antislip er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Tilbyder forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer.
  • Skridhæmmende sål.
  • Syede indvendige sømme.
  • Med elastisk ankel.
  • Hvid.
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på begge sider (gælder ikke skridsikker sål).
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler.
  • Fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse).
  • Ultra-lav-fnug og antistatisk behandlet.
  • Ansøgninger omfatter:
    • Farmaceutisk håndtering
    • Kemisk beskyttelse
    • Bly- og asbestbekæmpelse/sanering
    • Generel vedligeholdelse/drift
    • Spraymaling
    • Generel oprydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 36 til 42
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Sål Type Anti-skrid
Sømtype Sammenføjet
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN1149-5
Produkttype Skobetræk