Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 skoovertræk med antislip
Artikelnummer. 11753083 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Farve:
Hvid
Pakningsstørrelse:
Pakke med 400
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
11753083 Hvid Pakke med 400
1 options
Artikelnummer. 11753083 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D13395783
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2607.71 DKK
    1962.52 DKK / Pakke med 400
    Spare 645.19 DKK
    24% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Sammensat af flashspundet højdensitetspolyethylen. Tyvek™ 500 skobetræk med antiskrid beskytter mod fine partikler og fibre ned til 1 mikron i størrelse.
  • One Size
  • Syede indvendige sømme
  • Elastik
  • Hvid
  • PPE kategori I
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på begge sider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse En størrelse
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Lukketype Elastisk ankel
Sål Type Anti-skrid
Sømtype Sammenføjet
Certificeringer/overholdelse (Europa) EN 1149-5
Modstand Statisk
Produkttype Skobetræk