Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 laboratoriefrakker
Artikelnummer. 16387381 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
2X-stor
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16387381 Større
16367381 Lille
16377381 Medium
16397381 2X-stor
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16387381 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15534012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3211.49 DKK
    2132.96 DKK / Pakke med 50
    Spare 1078.53 DKK
    33% Slukket
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Tyvek™ Laboratoriefrakker giver forbedret beskyttelse af kropsdele, der er mere udsat for farlige stoffer.
  • Sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
  • Gennemtrængelig for både luft og vanddamp
  • Tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse)
  • Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning med delvis krop, kategori III, type PB (6-B)
  • EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på begge sider
  • Ansøgninger omfatter: lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Kemikalieresistent laboratoriekittel
Størrelse Større
Køn Unisex
Farve Hvid
Lukketype Lynlås
Manchet stil Elastik
Engangs Begrænset brug
Sterilitet Ikke steril
Modstand Kemikalier
Sømtype Sammenføjet