Beskrivelse
- Sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort
- Gennemtrængelig for både luft og vanddamp
- Tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre (ned til 1 mikron i størrelse)
- Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425
- Kemisk beskyttelsesbeklædning med delvis krop, kategori III, type PB (6-B)
- EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) på begge sider
- Ansøgninger omfatter: lægemiddelhåndtering, kemisk beskyttelse, bly- og asbestbekæmpelse/sanering, generel vedligeholdelse/drift, spraymaling og generel oprydning
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kemikalieresistent laboratoriekittel |
| Størrelse | Medium |
| Køn | Unisex |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås |
| Manchet stil | Elastik |
| Engangs | Begrænset brug |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Modstand | Kemikalier |
| Sømtype | Sammenføjet |