Få mere at vide
DuPont™ Tyvek 500 industri-overalls
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 11773073 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 25
Artikelnummer. 11773073
Brand: DuPont™ D13395672
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. DuPont™ Tyvek™ 500 Industry Overalls med krave er sammensat af flashspundet polyethylen med høj densitet.
  • Med krave
  • Indvendige syede sømme
  • Lynlås lavet af TYVEK™ med klap
  • Elastiske manchetter, ankler og talje
  • Antistatisk behandling
  • Kategori III, Type 5/6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overtræksdragter til industrimodel
Størrelse 2X-stor
Materiale HDPE
Farve Hvid
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Halsbånd
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Krave type Standard fold
Certificeringer/compliance EN 1073-2, EN 1149-5
Oversigt Elastisk håndled, lynlås foran
Til brug med (applikation) Til vedligeholdelses- og demonteringsjob i nuklear industri, farmaceutisk fremstilling eller i forsknings- og biosikkerhedslaboratorier.
Mængde 100/Pk.