Få mere at vide
Descrizione
- DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Overtræksdragt med krave fås i fluorescerende orange med sølvgrå reflekterende bånd til synlighed dag og nat. Robust, men alligevel let. Mandarinkrave, elastik i håndled og ankler samt indlimet taljeelastik. Rigelig skridtområde for bevægelsesfrihed. Stor, let gribende lynlåstrækker.
Tyvek™ 500 HV-tøj er hovedsageligt sammensat af flashspundet polyethylen, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Takket være deres nonwoven-struktur er de permeable for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler. De tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre, er ultra-lavt fnug og antistatisk behandlet på indersiden. Deres lyse fluorescerende orange farve kombineret med sølvgrå reflekterende bånd gør dem meget synlige om dagen såvel som om natten (når de udsættes for en lyskilde).
Ansøgninger til Tyvek™ 500 HV-tøj omfatter jernbane, vej, minedrift, affaldshåndtering, undergrund, havne, lufthavne og byggeri. - Certificeret i henhold til tradeulation (EU) 2016/425
- Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 5-B og 6-B
- EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering), DA ISO 20471 (beklædning med høj synlighed, klasse 3), RIS-3279-TOM udgave 1
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på indersiden
- Syede udvendige sømme
- Meget lav indadgående lækage takket være optimeret design
- Tyvek™ auto-lock lynlås og lynlås klap for øget beskyttelse
Specifica
Specifica
| Produkttype | Højsynlige overalls |
| Størrelse | 3X-Large |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Tyvek |
| Farve | Orange, Reflekterende sølv |
| Engangs | Engangsbrug |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Kravet |
| Lukketype | Selvlåsende lynlås med klap |
| Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?