Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Artikelnummer. 15845003 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Størrelse (metrisk) bryst:
100 til 108 cm
108 til 116 cm
116 til 124 cm
124 til 132 cm
84 til 92 cm
92 til 100 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Tøjet beskytter ikke mod ioniserende stråling. Dette tøj og/eller stof er ikke flammebestandigt og bør ikke bruges omkring varme, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige miljøer.
Artikelnummer. 15845003
Brand: DuPont™ D15522183
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tøjet beskytter ikke mod ioniserende stråling. Dette tøj og/eller stof er ikke flammebestandigt og bør ikke bruges omkring varme, åben ild, gnister eller i potentielt brandfarlige miljøer.
Tyvek™ 500 HV tøj til begrænset brug er sammensat af flashspundet polyethylen, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Deres lyse fluorescerende orange farve kombineret med sølvgrå reflekterende bånd gør dem meget synlige både om dagen og om natten.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Overtræksdragt med krave fås i fluorescerende orange med sølvgrå reflekterende bånd til synlighed dag og nat. Robust, men alligevel let. Mandarinkrave, elastik i håndled og ankler samt indlimet taljeelastik. Rigelig skridtområde for bevægelsesfrihed. Stor, let gribende lynlåstrækker.
    Tyvek™ 500 HV-tøj er hovedsageligt sammensat af flashspundet polyethylen, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort. Takket være deres nonwoven-struktur er de permeable for både luft og vanddamp, men afviser alligevel vandbaserede væsker og aerosoler. De tilbyder en fremragende barriere mod fine partikler og fibre, er ultra-lavt fnug og antistatisk behandlet på indersiden. Deres lyse fluorescerende orange farve kombineret med sølvgrå reflekterende bånd gør dem meget synlige om dagen såvel som om natten (når de udsættes for en lyskilde).
    Ansøgninger til Tyvek™ 500 HV-tøj omfatter jernbane, vej, minedrift, affaldshåndtering, undergrund, havne, lufthavne og byggeri.
  • Certificeret i henhold til tradeulation (EU) 2016/425
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 5-B og 6-B
  • EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering), DA ISO 20471 (beklædning med høj synlighed, klasse 3), RIS-3279-TOM udgave 1
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på indersiden
  • Syede udvendige sømme
  • Meget lav indadgående lækage takket være optimeret design
  • Tyvek™ auto-lock lynlås og lynlås klap for øget beskyttelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Overalls med høj synlighed
Størrelse X-Large
Køn Unisex
Materiale Tyvek
Farve Orange, Reflekterende sølv
Engangs Engangsbrug
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Halsbånd
Lukketype Selvlåsende lynlås med klap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5-B og 6-B EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering), EN ISO 20471 (beklædning med høj synlighed, klasse 3), RIS-3279-TOM udgave 1
Modstand Kemikalier, Væske, Partikel, Antistatisk, Afslidning
Certificeringer/compliance Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425 Kemisk beskyttelsesbeklædning, Kategori III, Type 5-B og 6-B EN 14126 (barriere mod smitsomme stoffer), EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv kontaminering), EN ISO 20471 (High Visibility Clothing, Klasse 3), RIS-3279-TOM Issue 1 Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på indersiden
Antal lommer Ingen
Størrelse (engelsk) Bryst 43-46 tommer.
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm
Til brug med (applikation) Jernbane, vej, minedrift, affaldshåndtering, undergrund, havne, lufthavne og byggeri.
Højde (metrisk) 180 til 188 cm
Vægt (engelsk) 46 g/m2