Få mere at vide
DuPont™ Tyvek™ 500 Gown TY703S ES
Artikelnummer. 30305935
Skift visning
Størrelse:
X-Small
Lille
Medium
Større
2X-Large
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30305935 Lille
30305901 Medium
30305906 Større
30305899 X-Small
30305930 2X-Large
30305890 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30305935 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15570300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2113.23 DKK
    1998.92 DKK / Pakke med 30
    Spare 114.31 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Kravekappe med krog og løkke i neck. de overlockede sømme. Strikkede manchetter. Bundne bånd i taljen, der stammer fra elastiske sider.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 ES kjole. Fås i størrelser fra SM til 3X. Kravekjole med krog og løkke i neck. den øgede nederdelslængde sikrer beskyttelse mod frontaleksponering. Åbenheden i baglukningen øger bærerens komfort. Overlockede sømme. Strikkede manchetter. Bundne bånd i taljen, der stammer fra elastiske sider.
  • Tyvek™ Tøjet består af flash-spunnet højdensitetspolyethylen, hvilket giver en ideel balance mellem beskyttelse, holdbarhed og komfort.
  • Anvendelser af Tyvek™ 500 ES Gown omfatter rutineopgaver i lavrisikosituationer, eller når risiko defineres, i forbindelse med BSL3 eller mindre, og lav eksponering for kropsvæsker: Transport af smittede patienter, testning, patienttriage, forberedelse af flygtningelejre, redning af mennesker.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse Lille
Til brug med (applikation) Beredskabsteams
Længde (engelsk) 47,24 tommer
Længde (metrisk) 120 cm
Stil Kravekjole med krog og løkke i halsen
Bredde (engelsk) 22,83 tommer
Bredde (metrisk) 58 cm
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Lukketype Kroghals med bånd og bånd
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke-steril