Beskrivelse
- Tilbyder mere beskyttelse end tilsvarende SMS beklædningsgenstande
- Mere robust end mikroporøse film
- Robust, men alligevel let (mindre end 180 g/beklædningsgenstand)
- Elastik i ansigt, håndled, talje og ankler
- Antistatisk behandling på ydersiden
- Syede udvendige sømme i gul til visuel identifikation og differentiering
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | 3X-Large |
| Materiale | Polyethylen |
| Farve | Hvid |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | 2-panel |
| Lukketype | Lynlås |
| Vis mere |