Få mere at vide
Fisherbrand™ Tyvek™ Cat III overtræksdragt
Artikelnummer. 16326525 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
16326525 X-Large -
16396515 Lille -
16306525 Medium -
16316525 Større -
16336525 2X-stor Hver
16346525 3X-Large -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 16326525
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.02 DKK
    31.89 DKK / Pakke med 1
    Spare 18.13 DKK
    36% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fisherbrand Tyvek™ Cat III hætteoveralls lavet af et blødt polyethylen nonwoven stof, der tilbyder en fantastisk balance mellem beskyttelse og komfort. Ved at give tilstrækkelig type 5 og 6 barrierebeskyttelse forbliver de både luft- og fugtgennemtrængelige.
  • Tilbyder mere beskyttelse end tilsvarende SMS beklædningsgenstande
  • Mere robust end mikroporøse film
  • Robust, men alligevel let (mindre end 180 g/beklædningsgenstand)
  • Elastik i ansigt, håndled, talje og ankler
  • Antistatisk behandling på ydersiden
  • Syede udvendige sømme i gul til visuel identifikation og differentiering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse X-Large
Materiale Polyethylen
Farve Hvid
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 2-panel
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm