Få mere at vide
Tyrphostin C15, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15446799
Skift visning
Mængde:
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15446799 10 mg 10mg
1 options
Artikelnummer. 15446799 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65227.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
CAS: 149092-50-2 | C19H15N3O3S2 | 397,47 g/mol
En selektiv ErbB2-hæmmer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyrphostin C15
CAS 149092-50-2
Farve Gul til Orange
Molekylær formel C19H15N3O3S2
MDL nummer MFCD01074971
Mængde 10 mg
Følsomhed Lysfølsom
Synonym tyrphostin ag 825, tyrphostin c15, 4-hydroxy-3-methoxy-5-benzothiazolylthiomethyl benzylidenecyanoacetamide, 5-benzothiazol-2-yl thiomethyl-4-hydroxy-3-methoxybenzylidenecyanoacetamide, 2e-3-3-1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl methyl-4-hydroxy-5-methoxyphenyl-2-cyanoprop-2-enamide, tocris-1555, biomolki_000008, biomolki2_000018, bmk1-b8, tyrphostin ag
InChI nøgle KXDONFLNGBQLTN-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC(C=C(C#N)C(N)=O)=CC(CSC2=NC3=CC=CC=C3S2)=C1O
IUPAC navn 3-{3-[(1,3-benzothiazol-2-ylsulfanyl)methyl]-4-hydroxy-5-methoxyphenyl}-2-cyanoprop-2-enamid
Molekylvægt (g/mol) 397.47
PubChem CID 6091659
ChEBI CHEBI:75405
Formel vægt 397.47
Fysisk form Pulver