Få mere at vide
Tyrphostin B46, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15424249
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424249 10 mg 10mg
15434249 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15424249 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61704.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Inhibitor af EGF-receptorkinaseaktivitet
Inhibitor af EGF-receptorkinaseaktivitet
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 133550-34-2
Molekylær formel C19H18N2O3
Molekylvægt (g/mol) 322.364
MDL nummer MFCD00209865
InChI nøgle GSQOBTOAOGXIFL-WJDWOHSUSA-N
Synonym tyrphostin b46, z-2-cyano-3-3,4-dihydroxyphenyl-n-3-phenylpropyl prop-2-enamide, n-3 inverted exclamation marka-phenylpropyl-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide
PubChem CID 5353390
IUPAC navn (Z)-2-cyano-3-(3,4-dihydroxyphenyl)-N-(3-phenylpropyl)prop-2-enamid
SMIL C1=CC=C(C=C1)CCCNC(=O)C(=CC2=CC(=C(C=C2)O)O)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyrphostin B46
Farve Gul
Mængde 10 mg
Formel vægt 322.36
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver