Få mere at vide
Tyrphostin AG 112, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tyrphostin AG 112 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H8N4O/c14-6-10(13(17)11(7-15)8-16)5-9-1-3-12(18)4-2-9/h1-5,18H,17H2/b10-5+ |
| Formel vægt | 236.0698 |