Få mere at vide
Tyrphostin A23, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15493099
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493099 10 mg 10mg
15483099 5 mg 5mg
15403109 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493099 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60308.MA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Potent inhibitor af EGF-receptorkinaseaktivitet
Tyrphostin hæmmer proteintyrosinkinase og blokerer den EGF-afhængige autophosphorylering af receptoren. Inhibitorerne kan binde til EGF-receptorkinasedomænet med forskellige affiniteter. Det hæmmer også PDGFR-kinase. Tyrphostin A23 er blevet brugt til at hæmme agonist-induceret GP IIb-IIIa-aktivering i permeabiliserede blodplader og i andre undersøgelser for at blokere calciumkanalstrømme i vaskulære glatte muskelceller. . Tyrphostin A23 kan også hæmme internaliseringen af (125)I-transferrin i Heb7a-celler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tyrphostin hæmmer proteintyrosinkinase og blokerer den EGF-afhængige autophosphorylering af receptoren. Inhibitorerne kan binde til EGF-receptorkinasedomænet med forskellige affiniteter. Det hæmmer også PDGFR-kinase. Tyrphostin A23 er blevet brugt til at hæmme agonist-induceret GP IIb-IIIa-aktivering i permeabiliserede blodplader og i andre undersøgelser for at blokere calciumkanalstrømme i vaskulære glatte muskelceller. . Tyrphostin A23 kan også hæmme internaliseringen af (125)I-transferrin i Heb7a-celler.
Opløselighed Opløseligt
i DMSO, ethanol eller
DMF
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer, varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118409-57-7
Molekylær formel C10H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 186.17
MDL nummer MFCD00133899
InChI nøgle VTJXFTPMFYAJJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym tyrphostin 23, tyrphostin a23, 3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, tyrphostin ag18, tyrphostin rg50810, unii-rv0gcd31oj, 2-3,4-dihydroxyphenyl methylidene propanedinitrile, 2-3,4-dihydroxybenzylidene malononitrile, alpha-cyano-3,4-dihydroxy cinnamonitrile, propanedinitrile,2-3,4-dihydroxyphenyl methylene
PubChem CID 2052
IUPAC navn 2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methyliden]propandinitril
SMIL C1=CC(=C(C=C1C=C(C#N)C#N)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyrphostin A23
Farve Brun til gul
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation Opløselig i DMSO, ethanol eller DMF
Formel vægt 186.17
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver