Få mere at vide
Tyrphostin 23, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tyrphostin 23 |
| CAS | 118409-57-7 |
| Molekylær formel | C10 H6 N2 O2 |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C10H6N2O2/c11-5-8(6-12)3-7-1-2-9(13)10(14)4-7/h1-4,13-14H |
| SMIL | Oc1ccc(C=C(C#N)C#N)cc1O |
| IUPAC navn | 2-[(3,4-dihydroxyphenyl)methyliden]propandinitril |
| Molekylvægt (g/mol) | 186.17 |
| Formel vægt | 186.0429 |