Få mere at vide
Tyrphostin 23, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422797
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16422797 50 mg
16406718 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16422797 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15644
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
MedChemExpress Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.
Tyrphostin 23 (Tyrphostin A23) is an EGFR inhibitor with an IC50 and Kiof 35 and 11 μM, respectively.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyrphostin 23
CAS 118409-57-7
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C10H6N2O2
Mængde 50 mg
Synonym Tyrphostin A23 RG-50810 AG 18
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (537.14 mM; Need ultrasonic)
SMIL N#C/C(C#N)=C/C1=CC=C(O)C(O)=C1
Molekylvægt (g/mol) 186.17
Formel vægt 186.17
Procent renhed 99.43%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-Kinase/protease