Få mere at vide
Tyrosol, TRC
Artikelnummer. 30006191
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30006191 10 g
30012783 5 g
17984445 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30006191 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT94780010G
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 501-94-0
Molekylær formel C8 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Synonym 2-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, Metoprolol Succinate Imp. G (EP), Metoprolol Tartrate Imp. G (EP), Phenethyl alcohol, p-hydroxy- (7CI,8CI), Tyrosol (6CI), 4-Hydroxybenzeneethanol, 2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl alcohol, 2-(p-Hydroxyphenyl)ethanol, 4-(2-Hydroxyethyl)phenol, 4-Hydroxyphenethyl alcohol, 4-Hydroxyphenylethanol, NSC 59876, Tyrosol C, p-(2-Hydroxyethyl)phenol, p-HPEA, p-Hydroxyphenethyl alcohol, p-Tyrosol, β-(4-Hydroxyphenyl)ethanol, β-(p-Hydroxyphenyl)ethanol
IUPAC navn 4-(2-hydroxyethyl)phenol
SMIL OCCc1ccc(O)cc1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyrosol
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-1-3-8(10)4-2-7/h1-4,9-10H,5-6H2
Formel vægt 138.0681
Procent renhed >95%