Få mere at vide
Tyrosol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16489086
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16489086 100 mg 100mg
1 options
Artikelnummer. 16489086 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYN0474
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
MedChemExpress Tyrosol is a derivative of phenethyl alcohol. Tyrosol attenuates pro-inflammatory cytokines from cultured astrocytes and NF-κB activation. Anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Tyrosol is a derivative of phenethyl alcohol. Tyrosol attenuates pro-inflammatory cytokines from cultured astrocytes and NF-κB activation. Anti-oxidative and anti-inflammatory effects.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tyrosol
CAS 501-94-0
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H10O2
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (723.80 mM)
SMIL OCCC1=CC=C(O)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 138.16
Formel vægt 138.16
Procent renhed 98.71%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) COVID-19-immunoregulation