Få mere at vide
Tyrosin, Mikromol™
Artikelnummer. 17949674
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
17949674 250 mg
1 options
Artikelnummer. 17949674 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0634.000250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tyrosin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale L-Tyrosine
CAS 60-18-4
Analyt- eller komponentnavne L-Tyrosine
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C9 H11 N O3
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Levodopa Imp. B (EP), Tyrosine, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propanoic Acid, L-Tyrosine, Tyrosine, L-, (-)-alpha-Amino-p-hydroxyhydrocinnamic acid, (2S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl) propanoic acid, (S)-alpha-Amino-4-hydroxybenzenepropanoic acid, (S)-2-Amino-3-(4-hydroxy-phenyl)propanoic acid, (S)-Tyrosine, Benzenepropanoic acid, alpha-amino-4-hydroxy-, (S)-, L-(-)-Tyrosine, L-Phenylalanine, 4-hydroxy-, L-p-Tyrosine, NSC 82624, NSC 9973, Propanoic acid, 2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)-, (S)-, p-Tyrosine, SKF-L-2620, Levodopa Impurity B
InChI formel InChI=1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
SMIL N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(4-hydroxyphenyl)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 181.19
Mængde 250 mg
Formel vægt 181,0739 g/mol